Hlavní dokumenty
8.14112
Sigma-Aldrich
3-Dimethylaminobenzoic acid
for synthesis
Synonyma:
3-Dimethylaminobenzoic acid
About This Item
Lineární vzorec:
3-((CH3)2N)C6H4COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-775-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97.0% (acidimetric)
mp
149-152 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c