Hlavní dokumenty
8.11731
Sigma-Aldrich
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6
for synthesis
Synonyma:
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6, Dibenzo-18-crown-6, 1,4,7,14,17,20-Hexaoxa[7.7]orthocyclophane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H24O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
360.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
238-041-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
potency
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
158-161 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCOc2c(cccc2)OCCOCCOc3c(cccc3)OCC1
InChI
1S/C20H24O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h1-8H,9-16H2
InChI key
YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Application
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6 for synthesis. CAS 14187-32-7, molar mass 360.41 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 163 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 4
1 of 4