Merck
8.07104
Palladium/charcoal activated
10% Pd, hydrogenation catalyst (oxidic form) for synthesis
Synonyma:
Pd/C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Palladium/charcoal activated (10% Pd), hydrogenation catalyst (oxidic form) for synthesis
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
460 °C
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Application
  • Combining the use of solid-supported transition metal catalysis with microwave irradiation in solution-phase parallel library synthesis.: This research explores the combination of solid-supported transition metal catalysis, including palladium on activated charcoal, with microwave irradiation to enhance the efficiency of solution-phase parallel library synthesis. This method allows for the rapid synthesis of diverse chemical libraries, making it particularly useful for drug discovery and development (Organ MG et al., 2003).
Analysis Note
Assay (ICP-OES): 9.0 - 11.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity (ICP-OES): passes test
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
807104001004022536393964
807104000504027269276089