Merck
8.04324
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
for synthesis
Synonyma:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, Bis(trimethylsilyl)amine, HMDS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
50 ML
687,00 Kč
250 ML
1 890,00 Kč
1 L
5 010,00 Kč
687,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H19NSi2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
161.39
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
213-668-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, for synthesis
SMILES string
[Si](N[Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
InChI key
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
325 °C
potency
847 mg/kg LD50, oral (Rat)
550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-25.9 % (v/v)
kinematic viscosity
0.9 cSt(25 °C)
bp
126 °C/1013 mbar
mp
-82 °C
transition temp
flash point 15 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.774 - 0.775
Identity (IR): passes test
Application
  • Handling and Safety Protocols of 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane: This article presents a comprehensive overview of the handling and safety protocols associated with 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, emphasizing its applications in various industrial and pharmaceutical contexts. The study provides insights on its safe usage, particularly focusing on its role as a silylation agent in analytical chemistry and as a precursor in chemical vapor deposition processes (Toxicol Ind Health, 2019).
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
52.5 °F - closed cup
flash_point_c
11.4 °C - closed cup