Vybrat velikost
1 310,00 Kč
2 640,00 Kč
1 310,00 Kč
O této položce
Přeskočit na
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
105-108 °C
transition temp
flash point 166 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI key
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (GC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form solid | form - | form solid |
| mp 105-108 °C | mp 109-111 °C (lit.) | mp 107-110 °C, 109-111 °C (lit.) | mp 109-111 °C (lit.) |
| transition temp flash point 166 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
Analysis Note
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
330.8 °F
flash_point_c
166 °C
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 8043110250 | 04022536384603 |
| 8043110100 | 04022536384597 |