Přeskočit na
8.03129
Diethylene glycol monobutyl ether
for synthesis
Synonyma:
Diethylene glycol monobutyl ether, Butyl carbitol, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Butyl diglycol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 050,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 030,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 420,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.23
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-961-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
226-234 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
<1 hPa ( 20 °C)
1 050,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
210 °C
potency
5660 mg/kg LD50, oral (Rat), 4120 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-5.9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.031278.015548.02932
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.13 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C), 10 mmHg ( 81 °C)
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
pH
7 (20 °C)
pH
-
pH
7 (20 °C in H2O, as aqueous solution)
pH
-
Application
  • Biopolymeric Anticorrosion Coatings from Cellulose Nanofibrils and Colloidal Lignin Particles.: This study describes the development of a novel anticorrosion coating made from biopolymers, including a discussion on the use of diethylene glycol monobutyl ether as a solvent to disperse components uniformly (Dastpak et al., 2021).
  • The investigation of structural and thermosensitive properties of new phosphazene derivatives bearing glycol and amino acid.: This research article explores the properties of phosphazene derivatives that incorporate glycol structures, detailing methods like NMR and IR spectroscopy where diethylene glycol monobutyl ether may be employed as a solvent in the synthesis process (Uslu and Güvenaltın, 2010).
  • Diethylene glycol mono butyl ether concentrations in room air from application of cleaner formulations to hard surfaces.: This study measures the air concentrations of diethylene glycol monobutyl ether in indoor environments following its application in cleaning agents, demonstrating its volatility and potential inhalation exposure during use (Gibson et al., 1991).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.954
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
112-34-5
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
803129100004022536378596
803129250004022536378602
803129902504027269212698
803129601004022536900544