Merck
8.00990
2-Ethyl-1-hexanol
for synthesis
Synonyma:
2-Ethyl-1-hexanol, Isocotyl alcohol, Isooctanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
100 ML
670,00 Kč
2.5 L
1 570,00 Kč
25 L
7 080,00 Kč
670,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH2CH2CH(C2H5)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.23
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-234-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
184 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.13 hPa ( 20 °C)
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
SMILES string
OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
grade
synthesis grade
vapor pressure
0.13 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
270-330 °C (DIN 51794)
potency
3730 mg/kg LD50, oral (Rat), >3000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.1-12.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
-76 °C
transition temp
flash point 75 °C (DIN 51758)
density
0.832 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
0860704050W315109
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
pH
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
autoignition temp.
270-330 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
550 °F
autoignition temp.
550 °F
autoignition temp.
550 °F
bp
184 °C/1013 hPa
bp
183-186 °C (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.832 - 0.833
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3