Merck
8.00889
Methyl formate
for synthesis
Synonyma:
Methyl formate, Formic acid methyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
100 ML
688,00 Kč
1 L
817,50 Kč
2.5 L
1 819,00 Kč
688,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
60.05
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-481-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Assay:
95.0-97.0% (GC)
Bp:
31.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
644 hPa ( 20 °C)
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Methyl formate, for synthesis
SMILES string
O(C)C=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChI key
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
grade
synthesis grade
vapor pressure
644 hPa ( 20 °C)
assay
95.0-97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
450 °C
potency
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
5-23 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4-5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
31.5 °C/1013 hPa
mp
-100.4 °C
transition temp
flash point -32 °C
solubility
300 g/L
density
0.968 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
06547291056M46837
Methyl formate analytical standard
Supelco
06547
Methyl formate
assay
95.0-97.0% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
99%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
300 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
mp
-100.4 °C
mp
−100 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
expl. lim.
5-23 % (v/v)
expl. lim.
23 %
expl. lim.
23 %
expl. lim.
23 %
Analysis Note
Assay (GC, area%): 95.0 - 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Methanol (GC, area%): 3.0 - 5.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-25.6 °F
flash_point_c
-32 °C