Merck
8.00503
Butyric anhydride
for synthesis
Synonyma:
Butyric anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
100 ML
675,00 Kč
1 L
1 807,50 Kč
675,00 Kč
Ceníková cena900,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CH2CH2CO)2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.19
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-383-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Butyric anhydride, for synthesis
SMILES string
O(C(=O)CCC)C(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
290 °C
potency
8790 mg/kg LD50, oral (Rat)
6400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-7.6 % (v/v)
bp
195-199 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
transition temp
flash point 87 °C
density
0.963 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
8.004578.22002B103551
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
-75 °C
mp
-8--5 °C
mp
-20 °C
mp
−75-−66 °C (lit.)
bp
195-199 °C/1013 hPa
bp
162-165 °C/1013 mbar
bp
250 °C
bp
198-199 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.968
Identity (IR): passes test
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup