Merck
70599
pETBlue-1 AccepTor Vector (linearized vector) - Novagen
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Features and Benefits
• No restriction enzymes or special primers
• Direct ligation of PCR product with vector
• Compatible with polymerases that leave single 3´-dA overhangs
• Blue/white screening with pSTBlue-1 or pETBlue-1 vectors
• Simple protocol takes as little as 40 minutes from PCR product to plating transformants
Legal Information
This product is covered by U.S. Patent 5,856,144 owned by EMD Chemicals Inc. or its Affiliates.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Other Notes
20 rxn40 rxn
•2 × 0.5 µg4 × 0.5 µgpETBlue-1 AccepTor Vector
•10 µl10 µlAccepTor Vector Positive Control Insert
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c