Název produktu
BL21 Competent Cells - Novagen, BL21 host strain is the most widely used host background and has the advantage of being deficient in both lon and ompT proteases.
biological source
Escherichia coli
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >2×107 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Související kategorie
General description
Other Notes
159, 283–287.
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlBL21 Competent Cells
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC Medium
•10 µl10 µlTest Plasmid
Legal Information
Disclaimer
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Související obsah
Nástroje pro přípravu plazmidů, in vitro transkripci, purifikaci mRNA a formulaci LNP při vývoji vakcín a terapií založených na mRNA.
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| N3625-1G | 04061826116968 |
| 69449-3 | 04055977274318 |