Merck
69348-M
T7 Promoter Primer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352208
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−20°C
Quality Level
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
General description
T7 Promoter Primer, Mr: 6106
Other Notes
5′-TAATACGACTCACTATAGGG-3′
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c