Merck
567547
Sodium phosphate dibasic
Molecular Biology Grade; Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers.
Synonyma:
Sodium phosphate dibasic, Sodium Phosphate, Dibasic, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate, Na2HPO4
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Na2HPO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
141.96
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Merck USA index - 14, 8659
Quality Segment
assay
≥98.5% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubility
water: 10%
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
absorption
≤0.01 at 260 nm, ≤0.01 at 280 nm
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
General description
Molecular biology reagent (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic (Cat. No. 567545 or 567549) in the preparation of biological buffers.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate dibasic
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
567547-250GM04055977266719
567547-1KG04055977276794