Merck
528112
PI 3-Kγ/CKII Inhibitor
Synonyma:
PI 3-Kγ/CKII Inhibitor
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
5 MG
5 100,00 Kč
5 100,00 Kč
Očekávané datum odeslání31. prosince 2025podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
Lineární vzorec:
C14H8FNO4S
Číslo CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352202
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
(Yellow solid)
storage condition
OK to freeze
solubility
soluble (DMSO (20 mg/ml))
storage temp.
2-8°C
Quality Level
General description
A cell-permeable furanyl-thiazolidinedione compound that acts as a potent, ATP-competitive inhibitor of PI 3-Kγ and CKII (IC50 = 20 nM). It inhibits other PI 3-K isotypes (IC50 = 0.94, 20, and 20 µM for α, β, δ, respectively) and MKK7β (IC50 >10 µM) only at much higher concentrations and exhibits little activity against 77 other commonly studied kinases even at concentrations as high as 10 µM. Shown to inhibit stimulated Akt phosphorylation in cells in vitro and offer blockage of thioglycollate-induced neutrophil recruitment in a murine peritonitis model in vivo.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c