Merck
229101
Cholic Acid, Sodium Salt
Primary bile acid.
Synonyma:
Cholic Acid, Sodium Salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H39O5 · Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
430.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Cholic Acid, Sodium Salt, Primary bile acid.
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O5.Na/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
description
Merck USA index - 14, 2203
assay
>96% (TLC)
form
solid
mol wt
micellar wt 900
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
pKa 
5.2
CMC
9 - 15 mM
solubility
acetic acid: 1 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Application
  • EXPLOITING THE VERSATILITY OF CHOLESTEROL IN NANOPARTICLES FORMULATION.: This study explores the utility of cholic acid sodium salt in formulating nanoparticles with enhanced functionality for targeted drug delivery systems (Ruozi et al., 2016).
  • Comparative study on the enantiomer separation of 1,1′-binaphthyl-2,2′diyl hydrogenphosphate and 1,1′-bi-2-naphthol by liquid chromatography and capillary electrophoresis using single and combined chiral selector systems.: Explores the role of cholic acid sodium salt in improving the efficiency of chiral separation techniques, vital for the development of pharmaceutical agents (Sybilska et al., 2002).
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
General description
Primary bile acid.
Preparation Note
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c