Merck
20-210
Catch and Release Wash Buffer, 10X
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160405
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
Quality Level
Application
For use with the Catch and Release reversible immunoprecipitation system for cell lysis and dilution, and to wash Catch and Release Spin Columns during the immunoprecipitation protocol.
Research Category
All
Physical form
Buffer, pH 7.4, containing the following detergents: 10% NP-40 and 2.5% deoxycholic acid
Preparation Note
1 year at 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
signalword
Danger
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9036-19-5
CAS No.
288-32-4
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)