Vybrat velikost
2 380,00 Kč
2 380,00 Kč
O této položce
Přeskočit na
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
9.2 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
1 of 4
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format - | format mixture | format mixture |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| bp 100 °C/1013 hPa | bp 100 °C/1013 hPa | bp - | bp - |
| grade certified reference material | grade - | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) environmental | application(s) environmental |
| pH 9.2 (25 °C in H2O) | pH 9.2 (25 °C in H2O) | pH 9.0 (20 °C in H2O) | pH 8.0 (25 °C in H2O) |
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Features and Benefits
- Measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to secondary reference standard from NIST and primary certified reference standard from PTB
- Ready-to-use solution available in 30 mL sachets
- Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
- Product label follows the ISO Guide 31 and contains information about ordering number, article description, lot number, safety data, and expiry date
- Packaging material subjected to comprehensive stability studies as per ISO Guide 35
Legal Information
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1330-43-4
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1990190001 | 04027269027131 |