Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Očekávané datum odeslání01. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 3 660,00 Kč |
O této položce
3 660,00 Kč
Očekávané datum odeslání01. dubna 2026podrobné informace
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 942
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
yellow
solubility
DMSO: 20 mg/mL, acetone: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Související kategorie
General description
Biochem/physiol Actions
12-lipoxygenase
Preparation Note
Other Notes
Gao, D., et al. 1996. Biochem. Mol. Biol. Int. 39, 215.
Matsuzaki, Y., et al. 1996. Jpn. J. Cancer Res. 87, 170.
Huang, H.C., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 268, 73.
Butenko, I.G., et al. 1993. Agents Actions 39, C49.
Abe, K., et al. 1990. Chem. Pharm. Bull.38, 209.
Kimura, Y., et al. 1987. Biochim. Biophys. Acta922, 278.
Sekiya, K., and Okuda, H. 1982. Biochem. Biophys. Res. Commun.105, 1090.
Legal Information
Disclaimer
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 196322-10MG | 04055977206463 |