Přeskočit na
1.72577
Sodium hydrogen carbonate
for table water, FCC, E 500
Synonyma:
Sodium bicarbonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 kg
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
2 640,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaHCO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.01
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
205-633-8
E Number:
E500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4153970
2 640,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
reg. compliance
FCC
Quality Segment
form
powder
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
solubility
96 g/L
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Sodium hydrogen carbonate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydrogen carbonate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)