Merck
1.50141
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
Synonyma:
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART 4-4
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 bonding phase
Pore size:
90 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Purospher® RP-18 (5 µm), L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
Purospher®
feature
endcapped: no
packaging
10 pak of
extent of labeling
18.5% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 65 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
column L × I.D.
0.4 cm × 4 mm
surface area
500 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
90 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC guard column
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Purospher® RP-18 (5 µm)
Skladovací třída
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
150141000104022536232249