Přejít k obsahu
Merck

14-716-M

DCAMKL2 Protein, active, 10 µg

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

10 μG

11 300,00 Kč

14-716M

89 400,00 Kč

11 300,00 Kč


Očekávané datum odeslání02. ledna 2026podrobné informace


Požádejte o hromadnou objednávku

O této položce

UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405

Přeskočit na

Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

recombinant

expressed in baculovirus infected Sf21 cells

description

protein target DCAMKL2

purified by

(Ni2+/NTA-agarose)

technique(s)

activity assay: suitable

UniProt accession no.

Quality Level

Gene Information

human ... DCLK2(166614)

General description

N-terminal 6His-tagged, recombinant human DCAMKL2, amino acids 376-end
39.1kDa

Analysis Note

For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Routinely evaluated by phosphorylation of 250μM ZIPtide (Catalog # 12-545)
routinely evaluated by phosphorylation of 250μM ZIPtide (Catalog # 12-545)

Disclaimer

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

Other Notes

SIZE: 766 amino acids; 83612 Da
SIMILARITY: SwissProt: Q8N568 ## Belongs to the protein kinase superfamily. CAMK Ser/Thr protein kinase family. CaMK subfamily. & Contains 2 doublecortin domains. & Contains 1 protein kinase domain.

Packaging

Also available in 10 μg size (cat#14-716) and in bulk (cat#14-716-K).

Preparation Note

6 months at -70°C from date of shipment

Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis