Merck
14-649-M
DMPK Protein, active, 10 µg
Active, 6His-tagged, recombinant, human DMPK, amino acids 1-549, for use in Kinase Assays.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 65 kDa
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 65 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
UniProt accession no.
Gene Information
human ... DMPK(1760)
General description
6His-tagged, recombinant, human DMPK, amino acids 1-549
Biochem/physiol Actions
Protein Target: DMPK
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of Axltide (12-516)
Other Notes
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
14-64904053252585869
14-649M04053252411779