1.46022
HEIMPLATE MacConkey agar
Heimplate, pack of 20-120 plates, ICR Settle plate, suitable for surface monitoring
Synonyma:
MacConkey medium
About This Item
Doporučené produkty
agency
EP 2.6.13
JP 4.05
USP 62
Quality Level
sterility
sterile
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
ICR Settle plate
packaging
pack of 20-120 plates
manufacturer/tradename
Heimplate
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam.
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.1 ( in H2O)
application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
General description
Application
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Sortimentní položky
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.