1.44019
Hycon® Contact Slides
MacConkey Agar, for enterobacteriaceae, sterile; aseptically filled, single packed of 20 units, suitable for surface monitoring
Synonyma:
Hycon® Contact Slides C, MAC agar
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
sterility
sterile; aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
packaging
single packed of 20 units
manufacturer/tradename
HYCON®
pH
7.1 ( in H2O)
mp
>95 °C
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
2-25°C
suitability
enterobacteriaceae
General description
Application
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Související obsah
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.