Merck
12-566
Dimethyl-Histone H3 Peptide
Lys27, biotin conjugate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.42
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Dimethyl-Histone H3 (Lys27) Peptide, biotin conjugate, Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes.
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Quality Level
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Preparation Note
stable 2 years at -20°C from date of shipment
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c