Merck
1.25156
Eshmuno® CPX Resin
MiniChrom Column Eshmuno® CPX, volume 1 mL, prepacked column
Synonyma:
MiniChrom Column Eshmuno®CPX, 1ml
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
41115711
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Eshmuno® CPX Resin, MiniChrom Column Eshmuno® CPX, volume 1 mL, prepacked column
ligand
(Sulfoisobutyl)
material
polypropylene housing
product line
Eshmuno®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure
500 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
volume
1 mL
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
50 μm
capacity
~120 mL, resin binding capacity
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
separation technique
cation exchange
storage temp.
no temp limit
Features and Benefits
Eshmuno® CPX chromatography resin enables:
  • Intermediate purification or polishing of monoclonal antibodies
  • High aggregate removal efficiency combined with high dynamic binding capacity
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes.
  • Wide pH and conductivity operating window
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
General description
8 X 20mm
Packaging
Plastic bag(s)
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Learn more on mAb downstream processing, more specifically polishing chromatography and the relevant associated products.
Další informace o následném zpracování mAb, konkrétně o leštící chromatografii a příslušných souvisejících produktech.
Zobrazit všechny