Merck
125154
Fractogel® EMD COO- (M)
RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonyma:
RoboColumn Fractogel® COO (M) 0.6ml
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
41115711
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Fractogel® EMD COO- (M), RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.6 mL, prepacked column
ligand
(Carboxyethyl)
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure
~300 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
volume
0.6 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~100 mL, resin binding capacity
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
5 x 30mm
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany