Merck
1.25149
Fractogel® EMD Chelate (M)
RoboColumn Fractogel® Chelate (M), volume 0.2 mL, prepacked column
Synonyma:
RoboColumn Fractogel® Chelate (M) 0.2ml
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115711
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
ligand
iminodiacetic acid
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, ~240 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 10 mm
volume
0.2 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~60 mL, resin binding capacity
application(s)
recombinant protein
separation technique
affinity
storage temp.
15-25°C
General description
5 x 10 mm
Features and Benefits
RoboColumn Fractogel® Chelate (M) 0.2 ml enables users to:
  • Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
  • Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
  • Ensure timely and successful startup and operation
  • Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
  • Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD Chelate (M)
Skladovací třída
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
125149000104061838830296