Merck
1.25078
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M)
Synonyma:
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 5 ml
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
41115711
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
parameter
≤8 bar pressure, ~180 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 100 mm
volume
5 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~150 mg, BSA binding capacity
application(s)
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
separation technique
anion exchange
storage temp.
room temp
General description
Strong anion exchange Fractogel® TMAE Medcap (M) resin in a convenient pre-packed 5 ml column
Features and Benefits
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 5 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
125078000104027269303730