Key Documents
124012
Sigma-Aldrich
Akt Inhibitor V, Triciribine
Synonyma:
InSolution Akt Inhibitor V, Triciribine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H16N6O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
320.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Quality Level
InChI
1S/C13H16N6O4/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1
InChI key
HOGVTUZUJGHKPL-HTVVRFAVSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c