Merck
1.16464
HPTLC plates, Silica gel 60 CN F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonyma:
HPTLC Silica gel 60 CN Plates
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glass plates 10 x 10 cm
Analysis Note
Specific surface area (BET): 460 - 520 m²/g
Pore volume: 0.71 - 0.78 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 150 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testings:
A) Steroidtest, straight phase
hRf-values
- hydrocortisone, straight phase:
10 - 20
- Reichstein S, straight phase: 20 - 30
- Methyltestosterone, straight phase: 35 - 47
B) Steroid test, reversed phase
- methyltestosterone, steroid test: 36 - 48
- Reichstein S, steroid test: 46 - 58
- hydrocortisone, steroid test: 56 - 68
Typical value determined on an activated plate (120°C, 15 min)
Eluent a) petroleum benzine 40-60°/acetone (80/20 v/v)
Eluent b) acetone/water (30/70 v/v)
Other Notes
Replaces: 16464-5; 16464
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
116464000104022536165943