Hlavní dokumenty
1.16124
Supelco
Magnesium Test Strips, reflectometric
5-100 mg/L (Mg), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonyma:
Magnesium chemical test strips, Magnesium test strip for instrument reader
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Název produktu
Magnesium Test, reflectometric, 5-100 mg/L (Mg), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Level
specific analyte(s)
magnesium
measuring range
5-100 mg/L (Mg)
compatibility
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Method: reflectometric with test strips 5 - 100 mg/l Mg Reflectoquant®
The Reflectoquant Magnesium test is suitable for determining magnesium ions in groundwater and surface water, drinking water, mineral water, boiler water and food after pretreatment. Magnesium ions react with phthalein purple to form a violet dye that is determined reflectometrically on the RQflex® 20.
Analysis Note
function control: conforms
Assay
- standard 1:
8 - 12 mg/l
- standard 2: 36 - 44 mg/l
- standard 3: 72 - 88 mg/l
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)