Merck
1.15533
CULTURA mini incubator
115 V, Bench-top incubator, suitable for incubation of contact slides, dipslides, and Petri dishes
Synonyma:
Incubator
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
42281526
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
For use with MULTIRACK (1.13312)
packaging
pkg of (1 unit)
application(s)
food and beverages
storage temp.
room temp
General description
CULTURA mini incubator allows easy incubation of microbiological samples like Envirocheck Contact slides, dipslides, and Petridishes. It brings a flexible working environment by reducing the necessary workspace. It provides a tray with holes ready for the Envirocheck Contact slide tubes. It is robust, easy-to-clean, and allows various incubation temperatures.
Application
The CULTURA Mini Incubator is used for the incubation of contact slides and dipslides, as well as common Petri dishes for detecting bacteria, fungi and yeast. The incubator can be used to monitor drinking water, process water, and swimming pool water, cooling, lubricant and industrial liquid, in food bacteriology and hygiene control, as well as in medical and dental diagnostics.
Features and Benefits
  • Bench-top system
  • Light-weighted
Legal Information
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Řešení pro kontrolu dezinfekce zajišťují bezpečnost potravin a dodržování předpisů při výrobě potravin a nápojů.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
115533000104022536575551