Key Documents
1.14539
Supelco
COD solution B
for measuring range 100 - 1500 mg/l; 2.30 ml per determination Spectroquant®
Synonyma:
Nota 1
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
SE.11
Quality Level
form
liquid
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
This Spectroquant® COD solution B is used in combination with Spectroquant solution A, 114538. For more information, please refer to the test instructions.
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
for measuring range 100 - 1500 mg/l; 2.30 ml per determination Spectroquant®
Analysis Note
Suitabilityconforms
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)