Merck
1.13990
Spectromelt® C 10
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy, for X-ray fluorescence analysis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
5 KG
22 800,00 Kč
22 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352401
Form:
solid
Solubility:
water: partially soluble
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Spectromelt® C 10, Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy, for X-ray fluorescence analysis
form
solid
technique(s)
XRF: suitable
solubility
water: partially soluble
cation traces
Al: ≤0,001%
Ba: ≤ 0,001%
Ca: ≤ 0,001%
Co: ≤ 0,001%
Cr: ≤ 0,001%
Cu: ≤ 0,001%
Fe: ≤ 0,001%
K: ≤ 0,001%
Mn: ≤ 0,001%
Mo: ≤ 0,001%
Ni: ≤ 0,001%
Pb: ≤ 0,001%
Si: ≤ 0,001%
Sr: ≤ 0,001%
Ti: ≤ 0,001%
V: ≤ 0,001%
storage temp.
no temp limit
Quality Level
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
1.139341.107831.17057
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
solubility
water: partially soluble
solubility
-
solubility
141.2 g/L
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
for X-ray fluorescence analysis
grade
for X-ray fluorescence analysis
grade
for X-ray fluorescence analysis
grade
-
cation traces
Al: ≤0,001%, Ca: ≤ 0,001%, Cr: ≤ 0,001%, Fe: ≤ 0,001%, Mn: ≤ 0,001%, Ni: ≤ 0,001%, Si: ≤ 0,001%, Ti: ≤ 0,001%, Ba: ≤ 0,001%, Cu: ≤ 0,001%, Mo: ≤ 0,001%, Sr: ≤ 0,001%, Co: ≤ 0,001%, Pb: ≤ 0,001%, K: ≤ 0,001%, V: ≤ 0,001%
cation traces
Al: ≤0.001%, Ba: ≤0.001%, Ca: ≤0.001%, Co: ≤0.001%, Cr: ≤0.001%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.001%, Mn: ≤0.001%, Mo: ≤0.001%, Ni: ≤ 0.001%, Pb: ≤ 0.001%, Si: ≤0.005%, Sr: ≤ 0.001%, Ti: ≤ 0.001%, V: ≤ 0.001%
cation traces
Ag: ≤5 ppm, Al: ≤10, Ba: ≤5 ppm, Ca: ≤20 ppm, Cd: ≤5 ppm, Co: ≤5 ppm, Cr: ≤5 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤10 ppm, Ga: ≤5 ppm, K: ≤10 ppm, Mg: ≤5 ppm, Mn: ≤5 ppm, Na: ≤20 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm, Sr: ≤5 ppm, Zn: ≤5 ppm
cation traces
-
technique(s)
XRF: suitable
technique(s)
XRF: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Analysis Note
IR-spectrum: passes test
Al (Aluminium): ≤ 0,001
Ba (Barium): ≤ 0,001
Ca (Calcium): ≤ 0,001
Co (Cobalt): ≤ 0,001
Cr (Chromium): ≤ 0,001
Cu (Copper): ≤ 0,001
Fe (Iron): ≤ 0,001
K (Potassium): ≤ 0,001
Mn (Manganese): ≤ 0,001
Mo (Molybdenum): ≤ 0,001
Ni (Nickel): ≤ 0,001
Pb (Lead): ≤ 0,001
Si (Silicon): ≤ 0,001
Sr (Strontium): ≤ 0,001
Ti (Titanium): ≤ 0,001
V (Vanadium): ≤ 0,001
General description
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
Legal Information
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
Techniky atomové spektroskopie, jako jsou AAS, AES, ICP-OES a ICP-MS, určují a kvantifikují prvkové složení vzorků.