Merck
1.12416
Tin(II) sulfate
LAB
Synonyma:
Tin(II) sulfate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
O4SSn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
214.77
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-302-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solid
potency
2207 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Sn]1O[S](=O)(=O)O1
InChI
1S/H2O4S.Sn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 92.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tin(II) sulfate
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
112416100004027269063108
112416025004022536142548