Merck
1.12410
Ytterbium oxide
≥99%
Synonyma:
Ytterbium oxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
O3Yb2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
394.08
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-234-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥99%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Yb+3].[Yb+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Yb/q3*-2;2*+3
InChI key
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
99+
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
112410000504022536142470