Merck
1.12384
Titanium hydride
greener alternative
fine powder 98+
Synonyma:
Titanium hydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
H2Ti
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
49.88
UNSPSC Code:
12352306
EC Index Number:
231-726-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Titanium hydride, fine powder 98+
SMILES string
[Ti+2].[H-].[H-]
InChI
1S/Ti.2H/q+2;2*-1
InChI key
KAZWGWWZKAHTKC-UHFFFAOYSA-N
reaction suitability
reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>400 °C
transition temp
flash point >400 °C
density
3.76 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
Quality Level
Analysis Note
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (potentiometric): ≥ 98.0 %
H (Hydrogen): 3.6 - 4.4 %
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Titanium hydride advances sustainable hydrogen energy as a safe, high-density solid-state carrier with controllable release, helping lower system energy use.Click here for more information.
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3