Merck
1.10789
Titanium(III) chloride solution
15%, (in about 10% hydrochloric acid) for amino acid analysis Reag. Ph Eur
Synonyma:
Titanium trichloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
6 X 7.5 ML
3 220,00 Kč
3 220,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
O této položce
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Form:
liquid
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Titanium(III) chloride solution about 15%, (in about 10% hydrochloric acid) for amino acid analysis Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
8.083078.0830814010
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.334 g/cm3 at 20 °C
density
-
form
liquid
form
solution
form
solution
form
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
pH
-
pH
-
Analysis Note
Assay
- cerimetric TiCl₃:
14.5 - 15.5 %
- argentometric, HCl: 9.0 - 11.0 %
Density (d 20/20): about 1.19
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
110789000104022536127682