Merck
1.09909
Sodium thiosulfate solution
c(Na₂S₂O₃) = 0.01 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonyma:
Antichlor
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
1 AMP
824,00 Kč
824,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
O této položce
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sodium thiosulfate solution, for 1000 ml, c(Na2S2O3) = 0,01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.01 M
technique(s)
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
1.091471.099501.06512
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
product line
Titrisol®
product line
Titripur®
product line
Titrisol®
product line
EMPLURA®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
density
1.67 g/cm3 at 20 °C
Application
  • Combining the gold chloride and toluidine blue stains to investigate chick embryo neural tissue.: This study explores the use of sodium thiosulfate solution in combination with gold chloride and toluidine blue stains to enhance the visualization of neural tissues in chick embryos. The findings demonstrate that sodium thiosulfate plays a crucial role in the staining process, providing clearer and more detailed images of neural structures, which can be invaluable for further research in developmental biology and histology (Smit & Pretorius, 2007).
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Is this product sterile?
    1 answer
    1. No, 109909 is not sterile.