Hlavní dokumenty
1.09511
Supelco
Lead(II)acetate paper
roll L 4.8 m, MQuant®
Synonyma:
Lead(II)acetate paper chemical test strips, Lead(II)acetate paper test paper
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.35
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
form
solid
specific analyte(s)
sulfide
packaging
pkg of 3 rolls
roll L
4.8 m
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
roll length 4.8 m
Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulfide and hydrogen sulfide. In contact with sulfide, it forms brownish black lead sulfide. This is a qualitative test paper, telling whether sulfide is in the sample or not. For a semiquantitative or quantitative result, please consider a test from our MQuant® or Spectroquant® portfolio.
Analysis Note
Application test: conforms
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)