Přeskočit na
1.06519
Sodium iodide
99.99 Suprapur®
Synonyma:
Sodium iodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 800,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
INa
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-679-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.99%
Solubility:
1793 g/L
10 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 hPa ( 767 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
potency
4340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1304 °C/1013 hPa
mp
659 °C
solubility
1793 g/L
density
3.67 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1500‑2000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Chloride and Bromide (as Cl): ≤ 100 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 20 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.005 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.005 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.005 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.050 ppm
K (Potassium): ≤ 2.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.005 ppm
Li (Lithium): ≤ 2.0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.005 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.050 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 2.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.005 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 1.00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.005 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.005 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.050 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
217638409286229911
Sodium iodide 99.99 Suprapur®
Supelco
1.06519
Sodium iodide
assay
99.99%
assay
≥99%
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
solubility
1793 g/L
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
3.67 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
mp
659 °C
mp
661 °C (lit.)
mp
661 °C (lit.)
mp
661 °C (lit.)
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium iodide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c