Merck
1.06391
Sodium carbonate decahydrate
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Sodium carbonate decahydrate, Soda, Sodium Carbonate decahydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CNa2O3 · 10H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
286.14
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
207-838-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99-102% (acidimetric)
Form:
solid
Solubility:
210 g/L
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99-102% (acidimetric)
form
solid
potency
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
concentration
36.7-40.0% (Na2CO3 basis, acidimetric)
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
33 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
210 g/L
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700‑900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.003%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0002%, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0002%, N: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (acidimetric, Na₂CO₃): 36.7 - 40.0 %
Assay (acidimetric): 99.0 - 102.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Alkali hydroxides and Alkali hydrogen carbonates: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Phosphate and Silicate (as SiO₂): ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Corresponds to ISO, Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium carbonate decahydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
106391100004022536075822
106391500004022536075846
106391902504027269069254