Merck
1.05683
tri-Lithium citrate tetrahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP
Synonyma:
tri-Lithium citrate tetrahydrate, Trilithium citrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H5Li3O7 · 4H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
281.98
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
213-045-8
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
tri-Lithium citrate tetrahydrate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.4H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;3*+1;;;;/p-3
InChI key
HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
agency
BP
Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
105 °C
bulk density
420 kg/m3
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Disclaimer
The substance 1.05683 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c