Merck
1.05512
Iron(III) chloride solution
10% Fe, for analysis EMSURE®
Synonyma:
Ferric Chloride Aqueous Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Iron(III) chloride solution (10% Fe), for analysis EMSURE®
Quality Level
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
10.0-10.3% (complexometric)
impurities
≤0.5% Free acid (as HCl)
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
anion traces
phosphate (PO43-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.0005%, Fe2+: ≤0.005%, N: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
storage temp.
15-25°C
Související kategorie
Analysis Note
Assay (complexometric): 10.0 - 10.3 %
Free acid (as HCl): ≤ 0.5 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Heavy metals as Pb (as lead): ≤ 0.005 %
Fe II (Iron II): ≤ 0.005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
105512025004022536065649