Hlavní dokumenty
1.04174
Sigma-Aldrich
Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H18ClN3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
323.82
MDL number:
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.21
form
crystalline
Quality Level
mp
268-270 °C
solubility
10 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500) for microscopy Certistain®, is a solid dye used to prepare the Schiff’s reagent required for the PAS reaction, for the staining of mucopolysaccharides in histological tissue specimens. The PAS (periodic acid Schiff) reaction is one of the most frequently used chemical methods for histology. As CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
Application
for microscopy Certistain®
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)