Merck
1.02924
DAB-buffer tablets
suitable for immunohistochemistry
Synonyma:
3,3-Diamino benzidine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116124
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
tablet
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
color
beige
pH
6.6 (25 °C, 25 g/L in H2O)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
DAB-buffer tablets for immunohistochemistry, 3,3′-Diaminobenzidine (DAB), is a peroxidase substrate producing a brown colored product that is insoluble in alcohol. The Peroxidase chromogen is used for the visualisation of antigenic structures in cryostat and paraffin sections in immunohistochemistry, and should be used at non-aqueous specimen.
The package is sufficient for 50 applications. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Analysis Note
Suitability for microscopy: passes test
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7411-49-6
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
102924000104022536038018