1.02747
Linden Grain Medium Halal (Base)
Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, suitable for sterility testing
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
form
solid
application(s)
food and beverages
microbiology
sterility testing
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria
molds
yeasts
Související kategorie
General description
Application
Footnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Sortimentní položky
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.