Přeskočit na
1.02331
Cellulose microcrystalline
for column chromatography
Synonyma:
Cellulose microcrystalline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 g
Očekávané datum odeslání11. srpna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
1 660,00 Kč
2.5 kg
Očekávané datum odeslání11. srpna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
6 850,00 Kč
25 kg
Očekávané datum odeslání11. srpna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
49 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H10O5)n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
232-674-9
MDL number:
1 660,00 Kč
Očekávané datum odeslání11. srpna 2026podrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
cellulose matrix, plastic support
form
microcrystalline
autoignition temp.
232 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 500 g
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
particle size
<20 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pH
5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
transition temp
flash point 260 °C
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
70‑400 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Analysis Note
Sieve analysis (<20 µm): ≤20%
Sieve analysis (>160 µm): ≤2%
Sieve analysis (20-160 µm): ≥80%
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
221832218422197
Cellulose powder, suitable for column chromatography
Supelco
22183
Cellulose
Cellulose acid washed, powder, suitable for column chromatography
Supelco
22184
Cellulose
Cellulose DS-0, powder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
22197
Cellulose
description
for column chromatography
description
powder, suitable for column chromatography
description
acid washed, powder, suitable for column chromatography
description
DS-0, powder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
particle size
<20 μm
particle size
10-100 μm
particle size
20-250 μm
particle size
-
form
microcrystalline
form
powder
form
powder
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
potency
-
potency
-
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
packaging
pkg of 500 g
packaging
-
packaging
-
packaging
-
autoignition temp.
232 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose microcrystalline
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)