Merck
1.02274
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
Synonyma:
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Lineární vzorec:
Ce(SO4)2 · 4 H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
404.30
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
237-029-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (Ce(SO4)2.4H2O basis, potentiometry)
Form:
solid
Solubility:
207 g/L
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate, for analysis EMSURE®
SMILES string
[Ce+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[H+]
InChI
1S/Ce.2H2O4S.4H2O/c;2*1-5(2,3)4;;;;/h;2*(H2,1,2,3,4);4*1H2/q+3;;;;;;/p-3
InChI key
ZBNJQJDKRZKDSV-UHFFFAOYSA-K
vapor pressure
<1 Pa ( 50 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (Ce(SO4)2.4H2O basis, potentiometry)
form
solid
impurities
≤0.005% Substances insoluble in sulfuric acid
pH
0.5 (20 °C, 207 g/L in H2O)
mp
200 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
207 g/L
density
3.24 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650‑850 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Související kategorie
Analysis Note
Assay (potentiometric, Ce(SO₄)₂· 4 H₂O): ≥ 98.0 %
Substances insoluble in sulfuric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Deepak Kumar Yadav et al.
Nucleic acids research, 48(4), 2091-2106 (2019-12-26)
Staufen1 (STAU1) is a dsRNA binding protein mediating mRNA transport and localization, translational control and STAU1-mediated mRNA decay (SMD). The STAU1 binding site (SBS) within human ADP-ribosylation factor1 (ARF1) 3'UTR binds STAU1 and this downregulates ARF1 cytoplasmic mRNA levels by